Merck
670898
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-(2-thienyl)-Ala-OH
≥98.0%
Sinónimos:
(S)-2-(Fmoc-amino)-3-(2-thienyl)propionic acid, Fmoc-3-(2-thienyl)-L-alanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H19NO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
393.46
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
assay
≥98.0%
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1cccs1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H19NO4S/c24-21(25)20(12-14-6-5-11-28-14)23-22(26)27-13-19-17-9-3-1-7-15(17)16-8-2-4-10-18(16)19/h1-11,19-20H,12-13H2,(H,23,26)(H,24,25)/t20-/m0/s1
InChI key
PXBMQFMUHRNKTG-FQEVSTJZSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)