Merck
670863
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-N-Boc-2-Aminocyclohexanol
≥95.0% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H21NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
215.29
Beilstein:
6921870
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95.0% (GC)
actividad óptica
[α]/D +4.9±0.5°, c = 1 in chloroform
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥96.0% (GC)
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9(8)13/h8-9,13H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)/t8-,9-/m1/s1
Clave InChI
XVROWZPERFUOCE-RKDXNWHRSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)