Merck
670782
Sigma-Aldrich
Boc-β-(2-thienyl)-D-Ala-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
(R)-2-(Boc-amino)-3-(2-thienyl)propionic acid, Boc-3-(2-thienyl)-D-alanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H17NO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
271.33
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥98.0% (HPLC)
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1cccs1)C(O)=O
InChI
1S/C12H17NO4S/c1-12(2,3)17-11(16)13-9(10(14)15)7-8-5-4-6-18-8/h4-6,9H,7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m1/s1
InChI key
OJLISTAWQHSIHL-SECBINFHSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)