Merck
670383
Sigma-Aldrich
(R)-2-Amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid
≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
(R)-2-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthoic acid, (R)-2-Aminotetralin-2-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H13NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
191.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
actividad óptica
[α]/D -4.7±0.5°, c = 0.5 in 0.3% HCl
pureza óptica
ee: ≥98%
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
impurezas
≤10% water
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
N[C@@]1(CCc2ccccc2C1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO2/c12-11(10(13)14)6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-11/h1-4H,5-7,12H2,(H,13,14)/t11-/m1/s1
Clave InChI
CDULPPOISZOUTK-LLVKDONJSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)