Merck
670316
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-(2-Boc-aminoethyl)-Gly-OH
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
Fmoc-N-(2-Boc-aminoethyl)glycine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H28N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
440.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCN(CC(O)=O)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C24H28N2O6/c1-24(2,3)32-22(29)25-12-13-26(14-21(27)28)23(30)31-15-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20/h4-11,20H,12-15H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)
Clave InChI
SMLJSDLXJRGOKW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)