Merck
67024
Sigma-Aldrich
(R)-1-Methyl hydrogen 3-methylglutarate
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(R)-Monomethyl 3-methylglutarate, (R)-mono-Methyl 3-methylglutarate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H12O4
Número de CAS:
Peso molecular:
160.17
Beilstein:
1723141
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥90:10 (R:S) (GC)
índice de refracción
n20/D 1.438
densidad
1.116 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)C[C@H](C)CC(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-5(3-6(8)9)4-7(10)11-2/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
Clave InChI
BYBMHSADRRMVHY-RXMQYKEDSA-N
Otras notas
Chiral building block[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
C.F. Francis et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 579-579 (1984)