669881
(S)-2-(Azidomethyl)-1-Boc-pyrrolidine
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-2-(Azidomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine, tert-Butyl (S)-2-(azidomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
About This Item
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]/D -48.5±1°, c = 1% in chloroform
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98% (HPLC)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C10H18N4O2/c1-10(2,3)16-9(15)14-6-4-5-8(14)7-12-13-11/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-/m0/s1
Clave InChI
HRLUZSSGBKDEGK-QMMMGPOBSA-N
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)