Merck
669709
Sigma-Aldrich
2,3-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholano]-N-benzylmaleimide(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
95%
Sinónimos:
3,4-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholanyl]-1-benzyl-1H-pyrrol-2,5-dion(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate, catASium® MNBn(R)Rh
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H43BF4NO2P2Rh
Número de CAS:
Peso molecular:
713.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
Ensayo
≥95% (31P-NMR)
95%
cadena SMILES
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C[C@@H]2CC[C@@H](C)P2C3=C(P4[C@H](C)CC[C@H]4C)C(=O)N(Cc5ccccc5)C3=O
Descripción general
sold in collaboration with Solvias AG
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Información legal
catASium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)