Merck
669482
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3′-fluoroacetophenone
97%
Sinónimos:
3-Fluorophenacyl bromide
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 1,037.00
MXP 1,037.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 1,037.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6BrFO
Número de CAS:
Peso molecular:
217.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 1,037.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
33-37 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
ketone
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1cccc(c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4H,5H2
Clave InChI
ITAQNNGDCNFGID-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)