Merck
66947
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-3-(2-naphthyl)-β-Ala-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-3-(Boc-amino)-3-(2-naphthyl)propionic acid, D-Boc-3-(2-naphthyl)-β-alanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H21NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
315.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C18H21NO4/c1-18(2,3)23-17(22)19-15(11-16(20)21)14-9-8-12-6-4-5-7-13(12)10-14/h4-10,15H,11H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t15-/m0/s1
Clave InChI
NCQJBPXXRXOIJD-HNNXBMFYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)