Merck
669407
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyl-O-benzoylhydroxylamine hydrochloride
97%
Sinónimos:
Benzoic acid N-hydroxy-tert-butylamine ester hydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)CO2NHC(CH3)3 HCl
Peso molecular:
229.70
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
168 °C (dec.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Cl-].CC(C)(C)[NH2+]OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-11(2,3)12-14-10(13)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8,12H,1-3H3;1H
Clave InChI
UAYHNCIDRZTSPO-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)