669369
2-Bromo-4-fluoro-6-methylaniline
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
32-36 °C
functional group
bromo
fluoro
SMILES string
Cc1cc(F)cc(Br)c1N
InChI
1S/C7H7BrFN/c1-4-2-5(9)3-6(8)7(4)10/h2-3H,10H2,1H3
InChI key
VTWSBILIFIFEFG-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)