668818
(R)-(−)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
97%
Sinónimos:
(R)-(−)-1-AminoTetralin, (R)-(−)-1-Aminotetraline, (R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
refractive index
n20/D 1.565
bp
118-120 °C/10 mbar
density
1.002 g/mL at 25 °C
SMILES string
N[C@@H]1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H13N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7,11H2/t10-/m1/s1
InChI key
JRZGPXSSNPTNMA-SNVBAGLBSA-N
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1C
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
233.6 °F
flash_point_c
112 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?