Merck
667986
Sigma-Aldrich
Methyl 3-methyl-2-furoate
96%
Sinónimos:
3-Methylfuran-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8O3
Número de CAS:
Peso molecular:
140.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
34-38 °C
cadena SMILES
COC(=O)c1occc1C
InChI
1S/C7H8O3/c1-5-3-4-10-6(5)7(8)9-2/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
AQQYRDKMXXSIMP-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
180.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
82.22 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)