Merck
667668
Sigma-Aldrich
Methyl 1H-benzotriazole-1-carboxylate, 3-oxide
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
193.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
128 °C (dec.)
cadena SMILES
COC(=O)n1n[n+]([O-])c2ccccc12
InChI
1S/C8H7N3O3/c1-14-8(12)10-6-4-2-3-5-7(6)11(13)9-10/h2-5H,1H3
Clave InChI
FJAORCXXKUNDMQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Carbonylation reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)