Merck
667633
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-oxopiperazine
95%
Sinónimos:
4-(Phenylmethyl)-2-piperazinone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
190.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
148-155 °C
cadena SMILES
O=C1CN(CCN1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H14N2O/c14-11-9-13(7-6-12-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2,(H,12,14)
Clave InChI
SBWVHKNCFZRBRJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Used in a copper-catalyzed amidation of an aryl bromide.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron Letters, 43, 1101-1101 (2002)
Alessio Adamiano et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(24), 6021-6033 (2014-07-13)
Off-line analytical pyrolysis combined with gas chromatography–mass spectroscopy (GC–MS), directly or after trimethylsilylation, along with infrared spectroscopy and amino acid analysis was applied for the first time to the characterization of the intra-skeletal organic matrix (OM) extracted from four Mediterranean