Merck
667366
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H3BrClNS
Número de CAS:
Peso molecular:
248.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
99-103 °C
grupo funcional
bromo
chloro
cadena SMILES
Clc1nc2ccc(Br)cc2s1
InChI
1S/C7H3BrClNS/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h1-3H
Clave InChI
IJQSMNIZBBEBKI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Starting material in a synthesis of benzothiazole dimers with high binding affinity to β-amyloid fibrils.[1]
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Seong Rim Byeon et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(14), 4022-4025 (2007-06-05)
New ferulic acid and benzothiazole dimer derivatives were synthesized and evaluated by in vitro competition assay using [(125)I]TZDM for their specific binding affinities to Abeta fibrils. In particular, 4a showed the most excellent binding affinity (K(i)=0.53 nM), compared to PIB