Merck
667021
Sigma-Aldrich
5-Hexyn-3-ol
97%
Sinónimos:
1-Hexyn-4-ol, 4-Hydroxy-1-hexyne
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10O
Número de CAS:
Peso molecular:
98.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.443
densidad
0.886 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCC(O)CC#C
InChI
1S/C6H10O/c1-3-5-6(7)4-2/h1,6-7H,4-5H2,2H3
Clave InChI
AJYGRAORQSCNED-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
109.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
43.3 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)