666793
6-Bromo-2-fluoro-3-iodophenylboronic acid
≥95%
About This Item
assay
≥95%
form
solid
mp
156-160 °C
functional group
bromo
fluoro
iodo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OB(O)c1c(F)c(I)ccc1Br
InChI
1S/C6H4BBrFIO2/c8-3-1-2-4(10)6(9)5(3)7(11)12/h1-2,11-12H
InChI key
OZLRLKXUEMIENO-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)