Merck
666084
Sigma-Aldrich
4-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenylamine
97%
Sinónimos:
2-(p-Aminophenyl)-2-imidazoline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11N3
Número de CAS:
Peso molecular:
161.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
145-149 °C
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1)C2=NCCN2
InChI
1S/C9H11N3/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-11-5-6-12-9/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,12)
Clave InChI
HSJPRHDSBNINIJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)