Merck
665711
Sigma-Aldrich
4-Pentylphenyl 4-(octyloxy)benzoate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H36O3
Número de CAS:
Peso molecular:
396.56
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
liquid crystal
mp
53-57 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCOc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc(CCCCC)cc2
InChI
1S/C26H36O3/c1-3-5-7-8-9-11-21-28-24-19-15-23(16-20-24)26(27)29-25-17-13-22(14-18-25)12-10-6-4-2/h13-20H,3-12,21H2,1-2H3
Clave InChI
BDTRDPSFINNZRW-UHFFFAOYSA-N
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)