Merck
665487
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a;3,4-a′]dinaphthalen-4-yl)morpholine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H20NO3P
Número de CAS:
Peso molecular:
401.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
233-239 °C
cadena SMILES
C1CN(CCO1)P2Oc3ccc4ccccc4c3-c5c(O2)ccc6ccccc56
InChI
1S/C24H20NO3P/c1-3-7-19-17(5-1)9-11-21-23(19)24-20-8-4-2-6-18(20)10-12-22(24)28-29(27-21)25-13-15-26-16-14-25/h1-12H,13-16H2
Clave InChI
XUJAXBFFTHRXLV-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Sold under license from DSM for research purposes only.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)