665371
3-Amino-6-chloropyridazine
97%
Sinónimos:
6-Chloro-3-pyridazinamine, 6-Chloropyridazinyl-3-amine
About This Item
Ensayo
97%
mp
213-215 °C (dec.)
cadena SMILES
Nc1ccc(Cl)nn1
InChI
1S/C4H4ClN3/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H,(H2,6,8)
Clave InChI
DTXVKPOKPFWSFF-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)