665169
trans-1-Penten-1-ylboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
E-2-(1-Pentenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, trans-1-Pentenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
refractive index
n20/D 1.441
bp
110-111 °C/28 mmHg
density
0.884 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCC\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C11H21BO2/c1-6-7-8-9-12-13-10(2,3)11(4,5)14-12/h8-9H,6-7H2,1-5H3/b9-8+
InChI key
IMIHEZMTQOARIK-CMDGGOBGSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
179.6 °F - closed cup
flash_point_c
82 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)