663786
N,N-Diethyl-1H-indole-1-carboxamide
97%
Sinónimos:
Indole-1-carboxylic acid diethylamide
About This Item
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.575
bp
140-147 °C/0.8 mmHg
densidad
1.089 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCN(CC)C(=O)n1ccc2ccccc12
InChI
1S/C13H16N2O/c1-3-14(4-2)13(16)15-10-9-11-7-5-6-8-12(11)15/h5-10H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
DNEILLNCDATSFX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- reactant in preparation of substituted indoles via ortho-metalation and Suzuki-Miyaura cross coupling
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)