Merck
663697
Sigma-Aldrich
5′-Fluoro-2′-hydroxypropiophenone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9FO2
Número de CAS:
Peso molecular:
168.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
35-39 °C
cadena SMILES
CCC(=O)c1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C9H9FO2/c1-2-8(11)7-5-6(10)3-4-9(7)12/h3-5,12H,2H2,1H3
Clave InChI
OLVYYKLFIUGMCW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
103 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)