Merck
663417
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazol
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6N4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
206.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
245-249 °C
SMILES string
Nc1nnc(o1)-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N4O3/c9-8-11-10-7(15-8)5-1-3-6(4-2-5)12(13)14/h1-4H,(H2,9,11)
InChI key
PUEUDKAZSHKSOZ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)