Merck
663387
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6ClN3O
Número de CAS:
Peso molecular:
195.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
245 °C (dec.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Nc1nnc(o1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C8H6ClN3O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7-11-12-8(10)13-7/h1-4H,(H2,10,12)
Clave InChI
ZMWWZXSPDQIWAZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)