663379
2-Amino-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
245-249 °C
SMILES string
COc1ccc(cc1)-c2nnc(N)o2
InChI
1S/C9H9N3O2/c1-13-7-4-2-6(3-5-7)8-11-12-9(10)14-8/h2-5H,1H3,(H2,10,12)
InChI key
IEJVXWOVBNWQCY-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)