Merck
663050
Sigma-Aldrich
trans-1-Octen-1-ylboronic acid pinacol ester
95%
Sinónimos:
(E)-1-Octenylboronic acid pinacol ester, trans-1-Octenylboronic acid pinacol ester, E-2-(1-Octenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]-dioxaborolane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H27BO2
Número de CAS:
Peso molecular:
238.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.446
bp
86-90 °C/0.4-0.5 mmHg
density
0.881 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCCC\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C14H27BO2/c1-6-7-8-9-10-11-12-15-16-13(2,3)14(4,5)17-15/h11-12H,6-10H2,1-5H3/b12-11+
InChI key
KQTOSGTXAFJZSJ-VAWYXSNFSA-N
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)