Merck
662941
Sigma-Aldrich
2,5-Thiophenedicarbonyl dichloride
97%
Sinónimos:
2,5-Bis(chlorocarbonyl)thiophene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H2Cl2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
209.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
bp
150-152 °C/11 mmHg
mp
43-47 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC(=O)c1ccc(s1)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H2Cl2O2S/c7-5(9)3-1-2-4(11-3)6(8)10/h1-2H
Clave InChI
UCRQTPGCFCBLOX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Building block for the synthesis of chiral bis-oxazoline ligands used in copper- and ruthenium-catalyzed asymmetric cyclopropanations.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron Letters, 45, 5649-5649 (2004)
Synthetic Communications, 35, 2665-2665 (2005)