Merck
661864
Sigma-Aldrich
4-(3′-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H12BFO3
Número de CAS:
Peso molecular:
246.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
mp
159-164 °C
cadena SMILES
OB(O)c1ccc(OCc2cccc(F)c2)cc1
InChI
1S/C13H12BFO3/c15-12-3-1-2-10(8-12)9-18-13-6-4-11(5-7-13)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
Clave InChI
HLPBNLKHBWJWNP-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)