Merck
661082
Sigma-Aldrich
2,4-Difluoropyrimidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H2F2N2
Número de CAS:
Peso molecular:
116.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.432
bp
118-120 °C
densidad
1.359 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Fc1ccnc(F)n1
InChI
1S/C4H2F2N2/c5-3-1-2-7-4(6)8-3/h1-2H
Clave InChI
JZSYSXZDIQUOGP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,4-Difluoropyrimidine can be used as a starting material to synthesize:
  • 3-Pyrimidin-4-yl-oxazolidin-2-one derivatives as mutant isocitrate dehydrogenase (IDH1) inhibitors.[1]
  • N,N′-(1,4-phenylenebis(methylene))bis(2-fluoropyrimidin-4-amine) as chemokine receptor type 4 antagonists.[2]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
106.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
41.1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Optimization of 3-pyrimidin-4-yl-oxazolidin-2-ones as orally bioavailable and brain penetrant mutant IDH1 inhibitors
Zhao Q, et al.
ACS Medicinal Chemistry Letters, 9(7), 746-751 (2018)
Dipyrimidine amines: a novel class of chemokine receptor type 4 antagonists with high specificity
Zhu A, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 53(24), 8556-8568 (2010)