Merck
660396
Sigma-Aldrich
4-Chloropyridine-3-carboxylic acid
96%
Sinónimos:
4-Chloronicotinic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4ClNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
157.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
139-143 °C
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadena SMILES
OC(=O)c1cnccc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-1-2-8-3-4(5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
Clave InChI
IMRGVWZLCZERSQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Building block used in a synthesis of benzocanthinones via tributyltin hydride radical induced cyclization. Also used in a synthesis of heterocyclic analogues of xanthone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron, 61, 9102-9102 (2005)
Synthesis, 4219-4219 (2006)