659711
(R)-C3-TunePhos-ruthenium complex
Sinónimos:
[Chloro(R)-C3-TunePhos)(p-cymene)ruthenium(II)] chloride
About This Item
Productos recomendados
mp
>300 °C
cadena SMILES
[Cl-].Cl[Ru+].C[C]1[CH][CH][C]([CH][CH]1)C(C)C.C2COc3cccc(P(c4ccccc4)c5ccccc5)c3-c6c(OC2)cccc6P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/C39H32O2P2.C10H14.2ClH.Ru/c1-5-16-30(17-6-1)42(31-18-7-2-8-19-31)36-26-13-24-34-38(36)39-35(41-29-15-28-40-34)25-14-27-37(39)43(32-20-9-3-10-21-32)33-22-11-4-12-23-33;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;/h1-14,16-27H,15,28-29H2;4-8H,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
BOERIKXMDOKSHH-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)