Merck
659363
Sigma-Aldrich
5-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H7ClN4
Número de CAS:
Peso molecular:
218.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
183-187 °C
cadena SMILES
Nc1c(cnn1-c2cccc(Cl)c2)C#N
InChI
1S/C10H7ClN4/c11-8-2-1-3-9(4-8)15-10(13)7(5-12)6-14-15/h1-4,6H,13H2
Clave InChI
VRKRSWGTAMOYEV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)