Merck
658073
Sigma-Aldrich
4-(4′-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H12BFO3
Número de CAS:
Peso molecular:
246.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
mp
165-170 °C
cadena SMILES
OB(O)c1ccc(OCc2ccc(F)cc2)cc1
InChI
1S/C13H12BFO3/c15-12-5-1-10(2-6-12)9-18-13-7-3-11(4-8-13)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
Clave InChI
HNQLLMVLGZJPJT-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)