658065
2-[(4′-(2-Methoxyethyl)phenoxy)methyl]phenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H19BO4
Número de CAS:
Peso molecular:
286.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
Formulario
solid
mp
92-96 °C
cadena SMILES
COCCc1ccc(OCc2ccccc2B(O)O)cc1
InChI
1S/C16H19BO4/c1-20-11-10-13-6-8-15(9-7-13)21-12-14-4-2-3-5-16(14)17(18)19/h2-9,18-19H,10-12H2,1H3
Clave InChI
AIHKULKLGCOJRY-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)