657972
5-(4-Chlorophenyl)isoxazole-3-propionic acid
97%
About This Item
assay
97%
form
solid
mp
159-163 °C
SMILES string
OC(=O)CCc1cc(on1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C12H10ClNO3/c13-9-3-1-8(2-4-9)11-7-10(14-17-11)5-6-12(15)16/h1-4,7H,5-6H2,(H,15,16)
InChI key
RHKHSBMLUYKYIZ-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)