657840
1-(2,4-Dichlorobenzyl)piperazine
97%
About This Item
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.571
densidad
1.255 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Clc1ccc(CN2CCNCC2)c(Cl)c1
InChI
1S/C11H14Cl2N2/c12-10-2-1-9(11(13)7-10)8-15-5-3-14-4-6-15/h1-2,7,14H,3-6,8H2
Clave InChI
VYKXBWXIOSLDQR-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)