657794
N-Boc-DL-2-amino-1-hexanol
90%
Sinónimos:
(1-(Hydroxymethyl)pentyl)carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
About This Item
assay
90%
refractive index
n20/D 1.450
bp
135 °C/0.3 mmHg
density
1.178 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCC(CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H23NO3/c1-5-6-7-9(8-13)12-10(14)15-11(2,3)4/h9,13H,5-8H2,1-4H3,(H,12,14)
InChI key
KCKPPJXOWKJHDP-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)