657557
3-Formyl-5-isopropoxyphenylboronic acid
96%
About This Item
assay
96%
form
solid
mp
113-118 °C
SMILES string
CC(C)Oc1cc(C=O)cc(c1)B(O)O
InChI
1S/C10H13BO4/c1-7(2)15-10-4-8(6-12)3-9(5-10)11(13)14/h3-7,13-14H,1-2H3
InChI key
TYKYVLDAFDKFHV-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)