Merck
657271
Sigma-Aldrich
4-Propoxy-2,3,5,6-tetrafluorophenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9BF4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
251.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
mp
134-143 °C
cadena SMILES
CCCOc1c(F)c(F)c(B(O)O)c(F)c1F
InChI
1S/C9H9BF4O3/c1-2-3-17-9-7(13)5(11)4(10(15)16)6(12)8(9)14/h15-16H,2-3H2,1H3
Clave InChI
IDDYYTHVGIJBNA-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)