Merck
657158
Sigma-Aldrich
4-Bromodiphenylamine
97%
Sinónimos:
1-(4-Bromophenyl)aniline, N-phenyl-4-bromoaniline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H10BrN
Número de CAS:
Peso molecular:
248.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
85-89 °C
functional group
bromo
SMILES string
Brc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H10BrN/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H
InChI key
CCIVUDMVXNBUCY-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)