Merck
65686
Sigma-Aldrich
(S)-1-{(SP)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]ferrocenyl}ethyldi(2-norbornyl)phosphine
≥97%
Sinónimos:
(1R)-1-[(1S)-1-[Bis(bicyclo[2.2.1]hept-2-yl)phosphino]ethyl]-2-[2-(diphenylphosphino)phenyl]ferrocene (acc to CAS), Walphos SL-W022-2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C44H48FeP2
Número de CAS:
Peso molecular:
694.64
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
assay
≥97%
optical purity
ee: ≥99%
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2c3ccccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5)P(C6C[C@@H]7CC[C@H]6C7)C8C[C@H]9CC[C@@H]8C9
InChI
1S/C39H43P2.C5H5.Fe/c1-27(40(38-25-28-19-21-30(38)23-28)39-26-29-20-22-31(39)24-29)34-16-10-17-35(34)36-15-8-9-18-37(36)41(32-11-4-2-5-12-32)33-13-6-3-7-14-33;1-2-4-5-3-1;/h2-18,27-31,38-39H,19-26H2,1H3;1-5H;/t27-,28-,29+,30+,31-,38?,39?,40?;;/m0../s1
InChI key
DQKWEEWLTZFHEZ-FUCBVGRKSA-N
General description
sold in collaboration with Solvias AG
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)