Merck
656801
Sigma-Aldrich
5-Methyl-1-indanone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10O
Número de CAS:
Peso molecular:
146.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
69-73 °C
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
Cc1ccc2C(=O)CCc2c1
InChI
1S/C10H10O/c1-7-2-4-9-8(6-7)3-5-10(9)11/h2,4,6H,3,5H2,1H3
Clave InChI
KBHCTNGQJOEDDC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)