Merck
656747
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-(1-Naphthyl)ethylamine hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14ClN
Número de CAS:
Peso molecular:
207.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D -5.2°, c = 1 in methanol
mp
253-257 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl.C[C@H](N)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N.ClH/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11;/h2-9H,13H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
Clave InChI
ZTNKTVBJMXQOBQ-FVGYRXGTSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)