Merck
656305
Sigma-Aldrich
3-(4-Chlorophenoxy)propionic acid
97%
Seleccione un Tamaño
25 G
MXP 3,485.00
MXP 3,485.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
MXP 3,485.00
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4OCH2CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
200.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 3,485.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
136-140 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadena SMILES
OC(=O)CCOc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H9ClO3/c10-7-1-3-8(4-2-7)13-6-5-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
Clave InChI
OWHJDUCBLVMRBJ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)