Merck
656143
Sigma-Aldrich
6-(Methylthio)-1-indanone
96%
Sinónimos:
2,3-Dihydro-6-(methylthio)-1H-inden-1-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10OS
Número de CAS:
Peso molecular:
178.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
96%
form
solid
mp
105-109 °C
SMILES string
CSc1ccc2CCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H10OS/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)9(7)6-8/h2,4,6H,3,5H2,1H3
InChI key
NHJZHQRRHNSFCH-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)