Merck
656135
Sigma-Aldrich
3-(4-Methylthiophenyl)propionic acid
97%
Sinónimos:
4-(Methylthio)benzenepropanoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SC6H4CH2CH2CO2H
Peso molecular:
196.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
98-102 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
thioether
cadena SMILES
CSc1ccc(CCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2S/c1-13-9-5-2-8(3-6-9)4-7-10(11)12/h2-3,5-6H,4,7H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
ASTVFRXZLBGVRL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)